Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GIMAP5 Protein
A cDNA sequence encoding the GIMAP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 6130.00€
Especificaciones
Nombre GIMAP5 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15948968
Ver documentos
enQuireBio™
QP11971-2UG
2 μg 107.00€
2 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
15928968
Ver documentos
enQuireBio™
QP11971-10UG
10 μg 161.00€
10 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
15938968
Ver documentos
enQuireBio™
QP11971-1MG
1 mg 6130.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
GIMAP5 Protein
His
Human
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGGFQRG KYGTMAEGRS EDNLSATPPA LRIILVGKTG CGKSATGNSI LGQPVFESKL RAQSVTRTCQ VKTGTWNGRK VLVVDTPSIF ESQADTQELY KNIGDCYLLS APGPHVLLLV IQLGRFTAQD TVAIRKVKEV FGTGAMRHVV ILFTHKEDLG GQALDDYVAN TDNCSLKDLV RECERRYCAF NNWGSVEEQR QQQAELLAVI ERLGREREGS FHSNDLFLDA QLLQRTGAGA CQEDYRQYQA KVEWQVEKHK QELRENESNW AYKALLRVKH LMLLHYE