Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GGH Protein
A cDNA sequence encoding the GGH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 8836 |
---|---|
Nombre | GGH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | GGH |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918938
|
enQuireBio™
QP11960-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908938
|
enQuireBio™
QP11960-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998928
|
enQuireBio™
QP11960-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
8836 | |
Research Use Only | |
GGH | |
Human | |
His | |
The GGH solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
GGH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPHGDTAKK PIIGILMQKC RNKVMKNYGR YYIAASYVKY LESAGARVVP VRLDLTEKDY EILFKSINGI LFPGGSVDLR RSDYAKVAKI FYNLSIQSFD DGDYFPVWGT CLGFEELSLL ISGECLLTAT DTVDVAMPLN FTGGQLHSRM FQNFPTELLL SLAVEPLTAN FHKWSLSVKN FTMNEKLKKF FNVLTTNTDG KIEFISTMEG YKYPVYGVQW HPEKAPYEWK NLDGISHAPN AVKTAFYLAE FFVNEARKNN HHFKSESEEE KALIYQFSPI YTGNISSFQQ CYIFD | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |