Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GGCT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GGCT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6080-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919839
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
16-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001186744.1
GGCT Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
79017
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GGCT
Recombinant Protein
E. coli
MANSGCKDVT GPDEESFLYF AYGSNLLTER IHLRNPSAAF FCVARLQDFK LDFGNSQGKT SQTWHGGIAT IFQSPGDEVW GVVWKMNKSN LNSLDEQEGV KSGMYVVIEV KVATQEGKEI TCRSYLMTNY ESAPPSPQYK KIICMGAKEN GLPLEYQEKL KAIEPNDYTG KVSEEIEDII KKGETQTL
Videos