Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDNF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDNF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6078-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919819
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000505.1
GDNF Protein
Research Use Only
GDNF
Recombinant Protein
E. coli
SPDKQMAVLP RRERNRQAAA ANPENSRGKG RRGQRGKNRG CVLTAIHLNV TDLGLGYETK EELIFRYCSG SCDAAETTYD KILKNLSRNR RLVSDKVGQA CCRPIAFDDD LSFLDDNLVY HILRKHSAKR CGCI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2668
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol