Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF5 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000548.2
ID de gen (Entrez) 8200
Nombre GDF5 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15916019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5375-10UG
10 μg
112.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15946019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5375-50UG
50 μg
263.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15906019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5375-100UG
100 μg
452.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15936019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5375-500UG
500 μg
1160.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15926019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5375-1MG
1 mg
1970.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_000548.2
GDF5 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MAPLATRQGK RPSKNLKARC SRKALHVNFK DMGWDDWIIA PLEYEAFHCE GLCEFPLRSH LEPTNHAVIQ TLMNSMDPES TPPTCCVPTR LSPISILFID SANNVVYKQY EDMVVESCGC R
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
8200
Research Use Only
GDF5
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA