Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5296-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15915869
  • 720.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_004855.2
GDF-15 Protein
Research Use Only
GDF15
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
9518
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MARNGDHCPL . GPGRCCRLH T. VRASLEDL GW. ADWVLSP REV. QVTMCI GACP. SQFRA ANMHA. QIKT SLHRLK. PDT VPAPCCV. PA SYNPMVLIQK TDTGVSLQ. T YDDLLAKDC.  HCI
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.