Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDF-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP4998-ye-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15935629
  • 414.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_004855.2
GDF-15 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
9518
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GDF15
Recombinant Protein
Yeast
RNGDHCPLGP GRCCRLHTVR ASLEDLGWAD WVLSPREVQV TMCIGACPSQ FRAANMHAQI KTSLHRLKPD TVPAPCCVPA SYNPMVLIQK TDTGVSLQTY DDLLAKDCHC I