Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDAP2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDAP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8095-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001129061.1
GDAP2 Protein
Research Use Only
GDAP2
Recombinant Protein
E. coli
MDPLGAPSQF VDVDTLPSWG DSCQDELNSS DTTAEIFQED TVRSPFLYNK DVNGKVVLWK GDVALLNCTA IVNTSNESLT DKNPVSESIF MLAGPDLKED LQKLKGCRTG EAKLTKGFNL AARFIIHTVG PKYKSRYRTA AESSLYSCYR NVLQLAKEQS MSSVGFCVIN SAKRGYPLED ATHIALRTVR RFLEIHGETI EKVVFAVSDL EEGTYQKLLP LYFPRSLKEE NRSLPYLPAD IGNAEGEPVV PERQIRISEK PGAPEDNQEE EDEGLGVDLS FIGSHAFARM EGDIDKQRKL ILQGQLSEAA LQKQHQRNYN RWLCQARSED LSDIASLKAL YQTGVDNCGR TVMVVVGRNI PVTLIDMDKA LLYFIHVMDH IAVKEYVLVY FHTLTSEYNH LDSDFLKKLY DVVDVKYKRN LKAVYFVHPT FRSKVSTWFF TTFSVSGLKD KIHHVDSLHQ LFSAISPEQI DFPPFVLEYD ARVRSTRSSP SPGMVY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54834
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol