Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDA Protein
A cDNA sequence encoding the GDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 9615 |
---|---|
Nombre | GDA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | GDA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928888
|
enQuireBio™
QP11946-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948888
|
enQuireBio™
QP11946-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938888
|
enQuireBio™
QP11946-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
9615 | |
Research Use Only | |
GDA | |
Human | |
Untagged | |
The GDA solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl,10% glycerol and 1mM DTT. |
GDA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCAAQMP PLAHIFRGTF VHSTWTCPME VLRDHLLGVS DSGKIVFLEE ASQQEKLAKE WCFKPCEIRE LSHHEFFMPG LVDTHIHASQ YSFAGSSIDL PLLEWLTKYT FPAEHRFQNI DFAEEVYTRV VRRTLKNGTT TACYFATIHT DSSLLLADIT DKFGQRAFVG KVCMDLNDTF PEYKETTEES IKETERFVSE MLQKNYSRVK PIVTPRFSLS CSETLMGELG NIAKTRDLHI QSHISENRDE VEAVKNLYPS YKNYTSVYDK NNLLTNKTVM AHGCYLSAEE LNVFHERGAS IAHCPNSNLS LSSGFLNVLE VLKHEVKIGL GTDVAGGYSY SMLDAIRRAV MVSNILLINK VNEKSLTLKE VFRLATLGGS QALGLDGEIG NFEVGKEFDA ILINPKASDS PIDLFYGDFF GDISEAVIQK FLYLGDDRNI EEVYVGGKQV VPFSSSV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |