Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GCLM Protein
A cDNA sequence encoding the GCLM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 3185.00€
Especificaciones
Nombre GCLM Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15908878 Ver documentos enQuireBio™
QP11942-1MG
1 mg 3185.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
15918878 Ver documentos enQuireBio™
QP11942-20UG
20 μg 161.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
15928878 Ver documentos enQuireBio™
QP11942-5UG
5 μg 107.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
GCLM Protein
His
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
GCLM
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGTDSR AAKALLARAR TLHLQTGNLL NWGRLRKKCP STHSEELHDC IQKTLNEWSS QINPDLVREF PDVLECTVSH AVEKINPDER EEMKVSAKLF IVESNSSSST RSAVDMACSV LGVAQLDSVI IASPPIEDGV NLSLEHLQPY WEELENLVQS KKIVAIGTSD LDKTQLEQLY QWAQVKPNSN QVNLASCCVM PPDLTAFAKQ FDIQLLTHND PKELLSEASF QEALQESIPD IQAHEWVPLW LLRYSVIVKS RGIIKSKGYI LQAKRRGS
2730