Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GCDH Protein
A cDNA sequence encoding the GCDH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2639 |
---|---|
Nombre | GCDH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | GCDH |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15948858
|
enQuireBio™
QP11938-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928858
|
enQuireBio™
QP11938-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938858
|
enQuireBio™
QP11938-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
2639 | |
Research Use Only | |
GCDH | |
Human | |
His | |
0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 5mM DTT, 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
GCDH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPEFDWQDP LVLEEQLTTD EILIRDTFRT YCQERLMPRI LLANRNEVFH REIISEMGEL GVLGPTIKGY GCAGVSSVAY GLLARELERV DSGYRSAMSV QSSLVMHPIY AYGSEEQRQK YLPQLAKGEL LGCFGLTEPN SGSDPSSMET RAHYNSSNKS YTLNGTKTWI TNSPMADLFV VWARCEDGCI RGFLLEKGMR GLSAPRIQGK FSLRASATGM IIMDGVEVPE ENVLPGASSL GGPFGCLNNA RYGIAWGVLG ASEFCLHTAR QYALDRMQFG VPLARNQLIQ KKLADMLTEI TLGLHACLQL GRLKDQDKAA PEMVSLLKRN NCGKALDIAR QARDMLGGNG ISDEYHVIRH AMNLEAVNTY EGTHDIHALI LGRAITGIQA FTASK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |