Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GCC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GCC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_078799.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 79571 |
Nombre | GCC1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031701
|
enQuireBio™
QP7935-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051701
|
enQuireBio™
QP7935-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041701
|
enQuireBio™
QP7935-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061701
|
enQuireBio™
QP7935-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071701
|
enQuireBio™
QP7935-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081701
|
enQuireBio™
QP7935-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_078799.2 | |
GCC1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79571 | |
Research Use Only | |
GCC1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FGMNFGGGPS KKDLLETIET QKKQLLQYQA RLKDVVRAYK SLLKEKEALE ASIKVLSVSH EADVGLAGVQ LPGLTFPDSV DDRCSTHSED STGTATSLDT AASLTSTKGE FGVEDDRPAR GPPPPKSEEA SWSESGVSSS SGDGPFAGGE VDKRLHQLKT QLATLTSSLA TVTQEKSRME ASYLADKKKM KQDLEDASNK AEEERARLEG ELKGLQEQIA ETKARLITQQ HDRAQEQSDH ALMLRELQKL LQEERTQRQD LELRLEETRE ALAGRAYAAE QMEGFELQTK QLTREVEELK SELQAIRDEK NQPDPRLQEL QEEAARLKSH FQAQLQQEMR KTALAEDQLR QQSQVEEQRV AALENQISEV SELLGTYEKA KQKDQLAIQK LKERILQLDL ENKTLALAAS SRSPLDSHGE ESSLDVNVLK DKMEKLKRLL QVAARKSQVT LDVEKLCDLE IMPSSEAADG EKATALYYQQ ELKQLKEEFE RYKMRAQVVL KSKNTKDGNL GKELEAAQEQ LAELKEKYIS LRLSCEELEH QHQQEADDWK QELARLQQLH RQELERCQLD FRDRTLKLEE ELHKQRDRAL AVLTEKDLEL EQLRSVALAS GLPGRRSPVG GGGPGDPADT SSSDSLTQAL QLAAANEPTF FLYAEQLARK EVEITSLRKQ KHRLEVEVHQ LQDRLLEEGE RHREEVAALQ SHIEKNIRDQ SREGANLEYL KNIIYRFLTL PDSLGRQQTL TAILTILHFS PEEKQVIMRL PTSASWWPSG KR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |