Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GATC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GATC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6071-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929769
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
17-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_789788.1
GATC Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
283459
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GATC
Recombinant Protein
E. coli
MWSRLVWLGL RAPLGGRQGF TSKADPQGSG RITAAVIEHL ERLALVDFGS REAVARLEKA IAFADRLRAV DTDGVEPMES VLEDRCLYLR SDNVVEGNCA DELLQNSHRV VEEYFVAPPG NISLPKLDEQ EPFPHS