Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAS7 Protein
A cDNA sequence encoding the GAS7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3635.00€
Especificaciones
Nombre | GAS7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15908848
|
enQuireBio™
QP11934-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928848
|
enQuireBio™
QP11934-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918848
|
enQuireBio™
QP11934-1MG |
1 mg |
3635.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GAS7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GAS7 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPGMVPPPP GEESQTVILP PGWQSYLSPQ GRRYYVNTTT NETTWERPSS SPGIPASPGS HRSSLPPTVN GYHASGTPAH PPETAHMSVR KSTGDSQNLG SSSPSKKQSK ENTITINCVT FPHPDTMPEQ QLLKPTEWSY CDYFWADKKD PQGNGTVAGF ELLLQKQLKG KQMQKEMSEF IRERIKIEED YAKNLAKLSQ NSLASQEEGS LGEAWAQVKK SLADEAEVHL KFSAKLHSEV EKPLMNFREN FKKDMKKCDH HIADLRKQLA SRYASVEKAR KALTERQRDL EMKTQQLEIK LSNKTEEDIK KARRKSTQAG DDLMRCVDLY NQAQSKWFEE MVTTTLELER LEVERVEMIR QHLCQYTQLR HETDMFNQST VEPVDQLLRK VDPAKDRELW VREHKTGNIR PVDMEI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |