Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Gamma-secretase subunit APH-1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Gamma-secretase subunit APH-1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10013-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922758
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001071096.1
Gamma-secretase subunit APH-1A Protein
Research Use Only
APH1a
Recombinant Protein
E. coli
MGAAVFFGCT FVAFGPAFAL FLITVAGDPL RVIILVAGAF FWLVSLLLAS VVWFILVHVT DRSDARLQYG LLIFGAAVSV LLQEVFRFAY YKLLKKADEG LASLSEDGRS PISIRQMAYV SGLSFGIISG VFSVINILAD ALGPGVVGIH GDSPYYFLTS AFLTAAIILL HTFWGVVFFD ACERRRYWAL GLVVGSHLLT SGLTFLNPWY EASLLPIYAV TVSMGLWAFI TAGGSLRSIQ RSLLCRR
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
51107
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol