Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GALNT14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GALNT14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7871-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051291
  • 675.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001240755.1
GALNT14 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
79623
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GALNT14
Recombinant Protein
E. coli
MRRLTRRLVL PVFGVLWITV LLFFWVTKRK LEVPTGPEVQ TPKPSDADWD DLWDQFDERR YLNAKKWRVG DDPYKLYAFN QRESERISSN RAIPDTRHLR CTLLVYCTDL PPTSIIITFH NEARSTLLRT IRSVLNRTPT HLIREIILVD DFSNDPDDCK QLIKLPKVKC LRNNERQGLV RSRIRGADIA QGTTLTFLDS HCEVNRDWLQ PLLHRVKEDY TRVVCPVIDI INLDTFTYIE SASELRGGFD WSLHFQWEQL SPEQKARRLD PTEPIRTPII AGGLFVIDKA WFDYLGKYDM DMDIWGGENF EISFRVWMCG GSLEIVPCSR VGHVFRKKHP YVFPDGNANT YIKNTKRTAE VWMDEYKQYY YAARPFALER PFGNVESRLD LRKNLRCQSF KWYLENIYPE LSIPKESSIQ KGNIRQRQKC LESQRQNNQE TPNLKLSPCA KVKGEDAKSQ VWAFTYTQQI LQEELCLSVI TLFPGAPVVL VLCKNGDDRQ QWTKTGSHIE HIASHLCLDT DMFGDGTENG KEIVVNPCES SLMSQHWDMV SS