Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-7 / LGALS7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galectin-7 / LGALS7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8671-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055891
  • 726.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
26-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001035972.1
Galectin-7 / LGALS7 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3963
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
LGALS7
Recombinant Protein
E. coli
SNVPHKSSLP EGIRPGTVLR IRGLVPPNAS RFHVNLLCGE EQGSDAALHF NPRLDTSEVV FNSKEQGSWG REERGPGVPF QRGQPFEVLI IASDDGFKAV VGDAQYHHFR HRLPLARVRL VEVGGDVQLD SVRIF