Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-3 / LGALS3 Protein
Recombinant Protein
1160.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002297.2
ID de gen (Entrez) 3958
Nombre Galectin-3 / LGALS3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5277-500UG
500 μg
1160.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5277-1MG
1 mg
1970.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_002297.2
Galectin-3 / LGALS3 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Activity of Galectin-3 was confirmed by measuring chemotaxis of human PBMCs. At concentrations greater than 1 ug/ml, Galectin-3 significantly enhanced migration of PBMCs compared to control.
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, 50mM sodium chloride, pH 7.5
3958
Research Use Only
LGALS3
Recombinant Protein
E. coli
MADNFSLHDA . LSGSGNPNP Q. GWPGAWGN QP. AGAGGYP GAS. YPGAYP GQAP. PGAYP GQAPP. GAYH GAPGAY. PGA PAPGVYP. GP PSGPGAYPSS GQPSAPGA. Y PATGPYGAP.  AGPLIVPYNL . PLPGGVVPR M. LITILGTV KP. NANRIAL DFQ. RGNDVA FHFN. PRFNE NNRRV. IVCN TKLDNN. WGR EERQSVF. PF ESGKPFKIQV LVEPDHFK. V AVNDAHLLQ.  YNHRVKKLNE . ISKLGISGD I. DLTSASYT MI
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.