Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-1 / LGALS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galectin-1 / LGALS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6294-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002296.1
Galectin-1 / LGALS1 Protein
Research Use Only
LGALS1
Recombinant Protein
E. coli
ACGLVASNLN LKPGECLRVR GEVAPDAKSF VLNLGKDSNN LCLHFNPRFN AHGDANTIVC NSKDGGAWGT EQREAVFPFQ PGSVAEVCIT FDQANLTVKL PDGYEFKFPN RLNLEAINYM AADGDFKIKC VAFD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3956
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol