Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAGE2D Protein
A cDNA sequence encoding the GAGE2D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre GAGE2D Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15938818
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11925-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15918818
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11925-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15928818
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11925-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
GAGE2D Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GAGE2D protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSWRGRS TYRPRPRRYV EPPEMIGPMR PEQFSDEVEP ATPEEGEPAT QRQDPAAAQE GEDEGASAGQ GPKPEADSQE QGHPQTGCEC EDGPDGQEMD PPNPEEVKTP EEGEKQSQC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.