Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GADD45A / DDIT-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GADD45A / DDIT-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6063-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919719
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001186670.1
GADD45A / DDIT-1 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1647
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GADD45A
Recombinant Protein
E. coli
MTLEEFSAGE QKTERMDKVG DALEEVLSKA LSQRTITVGV YEAAKLLNVD PDNVVLCLLA ADEDDDRDVA LQIHFTLIQA FCCENDINIL RVSNPGRLAE LLLLETDAGP AASEGAEQPP DLHCVLVTNP HSSQWKDPAL SQLICFCRES RYMDQWVPVI NLPER
Videos