Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAD1 iso1 Protein
A cDNA sequence encoding the GAD1 iso1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2571
Nombre GAD1 iso1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GAD1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11918-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15918798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11918-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15908798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11918-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
2571
Research Use Only
GAD1
Human
His
GAD1 iso1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
GAD1 iso1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASSTPS SSATSSNAGA DPNTTNLRPT TYDTWCGVAH GCTRKLGLKI CGFLQRTNSL EEKSRLVSAF KERQSSKNLL SCENSDRDAR FRRTETDFSN LFARDLLPAK NGEEQTVQFL LEVVDILLNY VRKTFDRSTK VLDFHHPHQL LEGMEGFNLE LSDHPESLEQ ILVDCRDTLK YGVRTGHPRF FNQLSTGLDI IGLAGEWLTS TANTNMFTYE IAPVFVLMEQ ITLKKMREIV GWSSKDGDGI FSPGGAISNM YSIMAARYKY FPEVKTKGMA AVPKLVLFTS EQSHYSIKKA GAALGFGTDN VILIKCNERG KIIPADFEAK ILEAKQKGYV PFYVNATAGT TVYGAFDPIQ EIADICEKYN LWLHVDAAWG GGLLMSRKHR HKLNGIERAN SVTWNPHKMM GVLLQCSAIL VKEKGILQGC NQMCAGYLFQ PDKQYDVSYD TGDKAIQCGR HVDIFKFWLM WKAKGTVGFE NQINKCLELA EYLYAKIKNR EEFEMVFNGE PEHTNVCFWY IPQSLRGVPD SPQRREKLHK VAPKIKALMM ESGTTMVGYQ PQGDKANFFR MVISNPAATQ SDIDFLIEEI ERLGQDL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.