Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G3BP1 Protein
A cDNA sequence encoding the G3BP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | G3BP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15938788
|
enQuireBio™
QP11915-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918788
|
enQuireBio™
QP11915-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928788
|
enQuireBio™
QP11915-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
G3BP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The G3BP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVMEKPSPLL VGREFVRQYY TLLNQAPDML HRFYGKNSSY VHGGLDSNGK PADAVYGQKE IHRKVMSQNF TNCHTKIRHV DAHATLNDGV VVQVMGLLSN NNQALRRFMQ TFVLAPEGSV ANKFYVHNDI FRYQDEVFGG FVTEPQEESE EEVEEPEERQ QTPEVVPDDS GTFYDQAVVS NDMEEHLEEP VAEPEPDPEP EPEQEPVSEI QEEKPEPVLE ETAPEDAQKS SSPAPADIAQ TVQEDLRTFS WASVTSKNLP PSGAVPVTGI PPHVVKVPAS QPRPESKPES QIPPQRPQRD QRVREQRINI PPQRGPRPIR EAGEQGDIEP RRMVRHPDSH QLFIGNLPHE VDKSELKDFF QSYGNVVELR INSGGKLPNF GFVVFDDSEP VQKVLSNRPI MFRGEVRLNV EEKKTRAARE GDRRDNRLRG PGGPRGGLGG GMRGPPRGGM VQKPGFGVGR GLAPRQVEHH HHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |