Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G1 / S-specific cyclin-D3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G1/S-specific cyclin-D3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5778-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937689
  • 2990.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 03-02-2023
para ver el stock
Especificaciones
NP_001129489.1
G1 / S-specific cyclin-D3 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
896
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCND3
Recombinant Protein
E. coli
MELLCCEGTR HAPRAGPDPR LLGDQRVLQS LLRLEERYVP RASYFQCVQR EIKPHMRKML AYWMLEVCEE QRCEEEVFPL AMNYLDRYLS CVPTRKAQLQ LLGAVCMLLA SKLRETTPLT IEKLCIYTDH AVSPRQLRDW EVLVLGKLKW DLAAVIAHDF LAFILHRLSL PRDRQALVKK HAQTFLALCA TDYTFAMYPP SMIATGSIGA AVQGLGACSM SGDELTELLA GITGTEVDCL RACQEQIEAA LRESLREASQ TSSSPAPKAP RGSSSQGPSQ TSTPTDVTAI HL