missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G antigen 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G antigen 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001465.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2576 |
Nombre | G antigen 5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989719
|
enQuireBio™
QP6065-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909729
|
enQuireBio™
QP6065-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999719
|
enQuireBio™
QP6065-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919729
|
enQuireBio™
QP6065-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929729
|
enQuireBio™
QP6065-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939729
|
enQuireBio™
QP6065-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001465.1 | |
G antigen 5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2576 | |
Research Use Only | |
GAGE5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSWRGRSTYY WPRPRRYVQP PEVIGPMRPE QFSDEVEPAT PEEGEPATQR QDPAAAQEGE DEGASAGQGP KPEADSQEQG HPQTGCECED GPDGQEMDPP NPEEVKTPEE GEKQSQC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |