missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FUT7 Protein
A cDNA sequence encoding the FUT7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2529 |
---|---|
Nombre | FUT7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | FUT7 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948778
|
enQuireBio™
QP11912-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938778
|
enQuireBio™
QP11912-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928778
|
enQuireBio™
QP11912-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Spécification
2529 | |
Research Use Only | |
FUT7 | |
Human | |
His | |
The FUT7 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
FUT7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSPRGTPAP QPTITILVWH WPFTDQPPEL PSDTCTRYGI ARCHLSANRS LLASADAVVF HHRELQTRRS HLPLAQRPRG QPWVWASMES PSHTHGLSHL RGIFNWVLSY RRDSDIFVPY GRLEPHWGPS PPLPAKSRVA AWVVSNFQER QLRARLYRQL APHLRVDVFG RANGRPLCAS CLVPTVAQYR FYLSFENSQH RDYITEKFWR NALVAGTVPV VLGPPRATYE AFVPADAFVH VDDFGSAREL AAFLTGMNES RYQRFFAWRD RLRVRLFTDW RERFCAICDR YPHLPRSQVY EDLEGWFQA | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |