Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTSJ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FTSJ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6058-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919679
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001269086.1
FTSJ1 Protein
Research Use Only
FTSJ1
Recombinant Protein
E. coli
MGRTSKDKRD VYYRLAKENG WRARSAFKLL QLDKEFQLFQ GVTRAVDLCA APGSWSQVLS QKIGGQGSGH VVAVDLQAMA PLPGVVQIQG DITQLSTAKE IIQHFKGCPA DLVVCDGAPD VTGLHDVDEY MQAQLLLAAL NIATHVLKPG GCFVAKIFRG RDVTLLYSQL QVFFSSVLCA KPRSSRNSSI EAFAVCQGYD PPEGFIPDLS KPLLDHSYDP DFNQLDGPTR IIVPFVTCGD LSSYDSDRSY PLDLEGGSEY KYTPPTQPPI SPPYQEACTL KRKGQLAKEI RPQDCPISRV DTFPQPLAAP QCHTLLAPEM EDNEMSCSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24140
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol