Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FSH Protein
A cDNA sequence encoding the FSH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 595.00€
Especificaciones
Nombre FSH Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11903-100IU
100 IU
137.00€
100 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15938748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11903-5000IU
5000 IU
595.00€
5000 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15948748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11903-500IU
500 IU
351.00€
500 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
FSH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The FSH was lyophilized with no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
MKTLQFFFLF CCWKAICCNS CELTNITIAI EKEECRFCIS INTTWCAGYC YTRDLVYKDP ARPKIQKTCT FKELVYETVR VPGCAHHADS LYTYPVATQC HCGKCDSDST DCTVRGLGPS YCSFGEMKE