Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FRZB Protein
A cDNA sequence encoding the FRZB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | FRZB Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958738
|
enQuireBio™
QP11900-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948738
|
enQuireBio™
QP11900-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938738
|
enQuireBio™
QP11900-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
FRZB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FRZB protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAACEPVR IPLCKSLPWN MTKMPNHLHH STQANAILAI EQFEGLLGTH CSPDLLFFLC AMYAPICTID FQHEPIKPCK SVCERARQGC EPILIKYRHS WPENLACEEL PVYDRGVCIS PEAIVTADGA DFPMDSSNGN CRGASSERCK CKPIRATQKT YFRNNYNYVI RAKVKEIKTK CHDVTAVVEV KEILKSSLVN IPRDTVNLYT SSGCLCPPLN VNEEYIIMGY EDEERSRLLL VEGSIAEKWK DRLGKKVKRW DMKLRHLGLS KSDSSNSDST QSQKSGRNSN PRQARN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |