missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fructose-1,6-bisphosphatase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000498.2
ID de gen (Entrez) 2203
Nombre Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15989419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6023-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15909429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6023-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15999419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6023-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15919429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6023-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15929429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6023-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15939429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6023-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000498.2
Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2203
Research Use Only
FBP1
Recombinant Protein
E. coli
ADQAPFDTDV NTLTRFVMEE GRKARGTGEL TQLLNSLCTA VKAISSAVRK AGIAHLYGIA GSTNVTGDQV KKLDVLSNDL VMNMLKSSFA TCVLVSEEDK HAIIVEPEKR GKYVVCFDPL DGSSNIDCLV SVGTIFGIYR KKSTDEPSEK DALQPGRNLV AAGYALYGSA TMLVLAMDCG VNCFMLDPAI GEFILVDKDV KIKKKGKIYS LNEGYARDFD PAVTEYIQRK KFPPDNSAPY GARYVGSMVA DVHRTLVYGG IFLYPANKKS PNGKLRLLYE CNPMAYVMEK AGGMATTGKE AVLDVIPTDI HQRAPVILGS PDDVLEFLKV YEKHSAQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications