Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fructose-1,6-bisphosphatase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6023-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929429
  • 1210.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_000498.2
Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2203
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FBP1
Recombinant Protein
E. coli
ADQAPFDTDV NTLTRFVMEE GRKARGTGEL TQLLNSLCTA VKAISSAVRK AGIAHLYGIA GSTNVTGDQV KKLDVLSNDL VMNMLKSSFA TCVLVSEEDK HAIIVEPEKR GKYVVCFDPL DGSSNIDCLV SVGTIFGIYR KKSTDEPSEK DALQPGRNLV AAGYALYGSA TMLVLAMDCG VNCFMLDPAI GEFILVDKDV KIKKKGKIYS LNEGYARDFD PAVTEYIQRK KFPPDNSAPY GARYVGSMVA DVHRTLVYGG IFLYPANKKS PNGKLRLLYE CNPMAYVMEK AGGMATTGKE AVLDVIPTDI HQRAPVILGS PDDVLEFLKV YEKHSAQ