Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fragile histidine triad / FHIT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fragile histidine triad / FHIT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1078-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15935148
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001159715.1
Fragile histidine triad / FHIT Protein
Research Use Only
FHIT
Recombinant Protein
E. coli
SFRFGQHLIK PSVVFLKTEL SFALVNRKPV VPGHVLVCPL RPVERFHDLR PDEVADLFQT TQRVGTVVEK HFHGTSLTFS MQDGPEAGQT VKHVHVHVLP RKAGDFHRND SIYEELQKHD KEDFPASWRS EEEMAAEAAA LRVYFQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2272
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol