Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FOXP3 / Scurfin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FOXP3 / Scurfin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8828-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056691
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001107849.1
FOXP3 / Scurfin Protein
Research Use Only
FOXP3
Recombinant Protein
E. coli
MPNPRPGKPS APSLALGPSP GASPSWRAAP KASDLLGARG PGGTFQGRDL RGGAHASSSS LNPMPPSQLQ LPTLPLVMVA PSGARLGPLP HLQALLQDRP HFMHQLSTVD AHARTPVLQV HPLESPAMIS LTPPTTATGV FSLKARPGLP PGINVASLEW VSREPALLCT FPNPSAPRKD STLSAVPQSS YPLLANGVCK WPGCEKVFEE PEDFLKHCQA DHLLDEKGRA QCLLQREMVQ SLEQQLVLEK EKLSAMQAHL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50943
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol