Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fos-related antigen 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fos-related antigen 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6053-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919649
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005244.1
Fos-related antigen 2 Protein
Research Use Only
FOSL2
Recombinant Protein
E. coli
MYQDYPGNFD TSSRGSSGSP AHAESYSSGG GGQQKFRVDM PGSGSAFIPT INAITTSQDL QWMVQPTVIT SMSNPYPRSH PYSPLPGLAS VPGHMALPRP GVIKTIGTTV GRRRRDEQLS PEEEEKRRIR RERNKLAAAK CRNRRRELTE KLQAETEELE EEKSGLQKEI AELQKEKEKL EFMLVAHGPV CKISPEERRS PPAPGLQPMR SGGGSVGAVV VKQEPLEEDS PSSSSAGLDK AQRSVIKPIS IAGGFYGEEP LHTPIVVTST PAVTPGTSNL VFTYPSVLEQ ESPASPSESC SKAHRRSSSS GDQSSDSLNS PTLLAL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2355
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol