Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Forkhead box protein M1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Forkhead box protein M1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6054-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919659
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001230017.1
Forkhead box protein M1 Protein
Research Use Only
FOXM1
Recombinant Protein
E. coli
ERPPYSYMAM IQFAINSTER KRMTLKDIYT WIEDHFPYFK HIAKPGWKNS IRHNLSLHDM FVRETSANGK VSFWTIHPSA NRYLTLDQVF KPL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2305
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol