Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Follistatin / FST Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7360.00€
Especificaciones
Nombre | Follistatin / FST Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | Untagged |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905969
|
enQuireBio™
QP5355-5UG |
5 μg |
107.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15985959
|
enQuireBio™
QP5355-20UG |
20 μg |
259.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15965959
|
enQuireBio™
QP5355-100UG |
100 μg |
975.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15995959
|
enQuireBio™
QP5355-500UG |
500 μg |
4480.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15975959
|
enQuireBio™
QP5355-1MG |
1 mg |
7360.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
Follistatin / FST Protein | |
Untagged | |
Human | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_006341.1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGNCWLRQAK . NGRCQVLYK T. ELSKEECC ST. GRLSTSW TEE. DVNDNT LFKW. MIFNG GAPNC. IPCK ETCENV. DCG PGKKCRMNKK NKPRCVC. AP DCSNITWK. G PVCGLDGKT. YRNECALLKA . RCKEQPELE V. QYQGRCKK TC. RDVFCPG SST. CVVDQT NNAY. CVTCN RICPEPASSE QYLCG. NDGV TYSSAC. HLR KATCLLG. RS IGLAYEGK. C IKAKSCEDI. QCTGGKKCLW . DFKVGRGRC S. LCDELCPD SK. SDEPVCA SDNATYASEC AMK. EAACSS GVLL. EVKHS GSCN | |
10468 | |
FST |