missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FLT3L / Flt3 ligand Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FLT3L / Flt3 ligand, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6051-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15919639

  • 657.00€ / 200 microgramos


Fecha estimada de envío
22-07-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_001191431.1
FLT3L / Flt3 ligand Protein
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2323
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FLT3LG
Recombinant Protein
E. coli
TQDCSFQHSP ISSDFAVKIR ELSDYLLQDY PVTVASNLQD EELCGGLWRL VLAQRWMERL KTVAGSKMQG LLERVNTEIH FVTKCAFQPP PSCLRFVQTN ISRLLQETSE QLVALKPWIT RQNFSRCLEL QCQPDSSTLP PPWSPRPLEA TAPTAPQP
Videos