Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FLRT3 Protein
A cDNA sequence encoding the FLRT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | FLRT3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15948708
|
enQuireBio™
QP11890-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928708
|
enQuireBio™
QP11890-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938708
|
enQuireBio™
QP11890-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
FLRT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FLRT3 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
KSCPSVCRCD AGFIYCNDRF LTSIPTGIPE DATTLYLQNN QINNAGIPSD LKNLLKVERI YLYHNSLDEF PTNLPKYVKE LHLQENNIRT ITYDSLSKIP YLEELHLDDN SVSAVSIEEG AFRDSNYLRL LFLSRNHLST IPWGLPRTIE ELRLDDNRIS TISSPSLQGL TSLKRLVLDG NLLNNHGLGD KVFFNLVNLT ELSLVRNSLT AAPVNLPGTN LRKLYLQDNH INRVPPNAFS YLRQLYRLDM SNNNLSNLPQ GIFDDLDNIT QLILRNNPWY CGCKMKWVRD WLQSLPVKVN VRGLMCQAPE KVRGMAIKDL NAELFDCKDS GIVSTIQITT AIPNTVYPAQ GQWPAPVTKQ PDIKNPKLTK DHQTTGSPSR KTITITVKSV TSDTIHISWK LALPMTALRL SWLKLGHSPA FGSITETIVT GERSEYLVTA LEPDSPYKVC MVPMETSNLY LFDETPVCIE TETAPLRMYN PTTTLNREQE KEPYKNPNLP LEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |