Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FKBP1B Protein
A cDNA sequence encoding the FKBP1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2281 |
---|---|
Nombre | FKBP1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | FKBP1B |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944398
|
enQuireBio™
QP10607-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934398
|
enQuireBio™
QP10607-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924398
|
enQuireBio™
QP10607-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
2281 | |
Research Use Only | |
FKBP1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMGVEIETI SPGDGRTFPK KGQTCVVHYT GMLQNGKKFD SSRDRNKPFK FRIGKQEVIK GFEEGAAQMS LGQRAKLTCT PDVAYGATGH PGVIPPNATL IFDVELLNLE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE analysis. |
FKBP1B Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 300 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
The FKBP1B solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |