Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fin bud initiation factor homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fin bud initiation factor homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7973-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051921
  • 518.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_976249.1
Fin bud initiation factor homolog Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
387758
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FIBIN
Recombinant Protein
E. coli
YFDGPLYPEM SNGTLHHYFV PDGDYEENDD PEKCQLLFRV SDHRRCSQGE GSQVGSLLSL TLREEFTVLG RQVEDAGRVL EGISKSISYD LDGEESYGKY LRRESHQIGD AYSNSDKSLT ELESKFKQGQ EQDSRQESRL NEDFLGMLVH TRSLLKETLD ISVGLRDKYE LLALTIRSHG TRLGRLKNDY LKV