Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fin bud initiation factor homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fin bud initiation factor homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7973-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_976249.1
Fin bud initiation factor homolog Protein
Research Use Only
FIBIN
Recombinant Protein
E. coli
YFDGPLYPEM SNGTLHHYFV PDGDYEENDD PEKCQLLFRV SDHRRCSQGE GSQVGSLLSL TLREEFTVLG RQVEDAGRVL EGISKSISYD LDGEESYGKY LRRESHQIGD AYSNSDKSLT ELESKFKQGQ EQDSRQESRL NEDFLGMLVH TRSLLKETLD ISVGLRDKYE LLALTIRSHG TRLGRLKNDY LKV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
387758
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol