Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fin bud initiation factor homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fin bud initiation factor homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7973-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071921
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_976249.1
Fin bud initiation factor homolog Protein
Research Use Only
FIBIN
Recombinant Protein
E. coli
YFDGPLYPEM SNGTLHHYFV PDGDYEENDD PEKCQLLFRV SDHRRCSQGE GSQVGSLLSL TLREEFTVLG RQVEDAGRVL EGISKSISYD LDGEESYGKY LRRESHQIGD AYSNSDKSLT ELESKFKQGQ EQDSRQESRL NEDFLGMLVH TRSLLKETLD ISVGLRDKYE LLALTIRSHG TRLGRLKNDY LKV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
387758
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol