missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 19 Protein
A DNA sequence encoding the Human Fibroblast growth factor 19, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1535.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005108.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9965 |
Nombre | Fibroblast growth factor 19 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923688
|
enQuireBio™
QP10383-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913688
|
enQuireBio™
QP10383-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993678
|
enQuireBio™
QP10383-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903688
|
enQuireBio™
QP10383-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_005108.1 | |
Fibroblast growth factor 19 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRPLAFSDAG PHVHYGWGDP IRLRHLYTSG PHGLSSCFLR IRADGVVDCA RGQSAHSLLE IKAVALRTVA IKGVHSVRYL CMGADGKMQG LLQYSEEDCA FEEEIRPDGY NVYRSEKHRL PVSLSSAKQR QLYKNRGFLP LSHFLPMLPM VPEEPEDLRG HLESDMFSSP LETDSMDPFG LVTGLEAVRS PSFEK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
9965 | |
Research Use Only | |
FGF19 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 150 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 6.7 M 103 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |