Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibrinogen beta chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibrinogen beta chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6035-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929519
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001171670.1
Fibrinogen beta chain Protein
Research Use Only
FGB
Recombinant Protein
E. coli
GHRPLDKKRE EAPSLRPAPP PISGGGYRAR PAKAAATQKK VERKAPDAGG CLHADPDLGV LCPTGCQLQE ALLQQERPIR NSVDELNNNV EAVSQTSSSS FQYMYLLKDL WQKRQKQVKD NENVVNEYSS ELEKHQLYID ETVNSNIPTN LRVLRSILEN LRSKIQKLES DVSAQMEYCR TPCTVSCNIP VVSGKECEEI IRKGGETSEM YLIQPDSSVK PYRVYCDMNT ENGGWTVIQN RQDGSVDFGR KWDPYKQGFG NVATNTDGKN YCGLPGEYWL GNDKISQLTR MGPTELLIEM EDWKGDKVKA HYGGFTVQNE ANKYQISVNK YRGTAGNALM DGASQLMGEN RTMTIHNGMF FSTYDRDNDG WLTSDPRKQC SKEDGGGWWY NRCHAANPNG RYYWGGQYTW DMAKHGTDDG VVWMNWKGSW YSMRKMSMKI RPFFPQQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2244
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol