missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGFR3 / CD333 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGFR3 / CD333, was expressed in the hosts and tags indicated.

126.00€ - 2295.00€

Especificaciones

Nombre FGFR3 / CD333 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-B2M
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15909609 Ver documentos enQuireBio™
QP6047-YE-50UG
50 μg 310.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15959599 Ver documentos enQuireBio™
QP6047-YE-100UG
100 μg 518.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15969599 Ver documentos enQuireBio™
QP6047-YE-10UG
10 μg 126.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15979599 Ver documentos enQuireBio™
QP6047-YE-1MG
1 mg 2295.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15989599 Ver documentos enQuireBio™
QP6047-YE-200UG
200 μg 818.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15999599 Ver documentos enQuireBio™
QP6047-YE-500UG
500 μg 1418.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

FGFR3 / CD333 Protein
His-B2M
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NP_000133.1
Recombinant Protein
Yeast
RLRSPPKKGL GSPTVHKISR FPLKRQVSLE SNASMSSNTP LVRIARLSSG EGPTLANVSE LELPADPKWE LSRARLTLGK PLGEGCFGQV VMAEAIGIDK DRAAKPVTVA VKMLKDDATD KDLSDLVSEM EMMKMIGKHK NIINLLGACT QGGPLYVLVE YAAKGNLREF LRARRPPGLD YSFDTCKPPE EQLTFKDLVS CAYQVARGME YLASQKCIHR DLAARNVLVT EDNVMKIADF GLARDVHNLD YYKKTTNGRL PVKWMAPEAL FDRVYTHQSD VWSFGVLLWE IFTLGGSPYP GIPVEELFKL LKEGHRMDKP ANCTHDLYMI MRECWHAAPS QRPTFKQLVE DLDRVLTVTS TDEYLDLSAP FEQYSPGGQD TPSSSSSGDD SVFAHDLLPP APPSSGGSRT
2261
FGFR3