missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR3 / CD333 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGFR3 / CD333, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000133.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2261 |
Nombre | FGFR3 / CD333 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999589
|
enQuireBio™
QP6047-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919599
|
enQuireBio™
QP6047-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909599
|
enQuireBio™
QP6047-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929599
|
enQuireBio™
QP6047-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939599
|
enQuireBio™
QP6047-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949599
|
enQuireBio™
QP6047-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000133.1 | |
FGFR3 / CD333 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2261 | |
Research Use Only | |
FGFR3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RLRSPPKKGL GSPTVHKISR FPLKRQVSLE SNASMSSNTP LVRIARLSSG EGPTLANVSE LELPADPKWE LSRARLTLGK PLGEGCFGQV VMAEAIGIDK DRAAKPVTVA VKMLKDDATD KDLSDLVSEM EMMKMIGKHK NIINLLGACT QGGPLYVLVE YAAKGNLREF LRARRPPGLD YSFDTCKPPE EQLTFKDLVS CAYQVARGME YLASQKCIHR DLAARNVLVT EDNVMKIADF GLARDVHNLD YYKKTTNGRL PVKWMAPEAL FDRVYTHQSD VWSFGVLLWE IFTLGGSPYP GIPVEELFKL LKEGHRMDKP ANCTHDLYMI MRECWHAAPS QRPTFKQLVE DLDRVLTVTS TDEYLDLSAP FEQYSPGGQD TPSSSSSGDD SVFAHDLLPP APPSSGGSRT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |