missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGFR3 / CD333 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGFR3 / CD333, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6047-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15949599

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000133.1
FGFR3 / CD333 Protein
Research Use Only
FGFR3
Recombinant Protein
E. coli
RLRSPPKKGL GSPTVHKISR FPLKRQVSLE SNASMSSNTP LVRIARLSSG EGPTLANVSE LELPADPKWE LSRARLTLGK PLGEGCFGQV VMAEAIGIDK DRAAKPVTVA VKMLKDDATD KDLSDLVSEM EMMKMIGKHK NIINLLGACT QGGPLYVLVE YAAKGNLREF LRARRPPGLD YSFDTCKPPE EQLTFKDLVS CAYQVARGME YLASQKCIHR DLAARNVLVT EDNVMKIADF GLARDVHNLD YYKKTTNGRL PVKWMAPEAL FDRVYTHQSD VWSFGVLLWE IFTLGGSPYP GIPVEELFKL LKEGHRMDKP ANCTHDLYMI MRECWHAAPS QRPTFKQLVE DLDRVLTVTS TDEYLDLSAP FEQYSPGGQD TPSSSSSGDD SVFAHDLLPP APPSSGGSRT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2261
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales