Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR3 / CD333 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGFR3 / CD333, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6047-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909609
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_000133.1
FGFR3 / CD333 Protein
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol
2261
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FGFR3
Recombinant Protein
Yeast
RLRSPPKKGL GSPTVHKISR FPLKRQVSLE SNASMSSNTP LVRIARLSSG EGPTLANVSE LELPADPKWE LSRARLTLGK PLGEGCFGQV VMAEAIGIDK DRAAKPVTVA VKMLKDDATD KDLSDLVSEM EMMKMIGKHK NIINLLGACT QGGPLYVLVE YAAKGNLREF LRARRPPGLD YSFDTCKPPE EQLTFKDLVS CAYQVARGME YLASQKCIHR DLAARNVLVT EDNVMKIADF GLARDVHNLD YYKKTTNGRL PVKWMAPEAL FDRVYTHQSD VWSFGVLLWE IFTLGGSPYP GIPVEELFKL LKEGHRMDKP ANCTHDLYMI MRECWHAAPS QRPTFKQLVE DLDRVLTVTS TDEYLDLSAP FEQYSPGGQD TPSSSSSGDD SVFAHDLLPP APPSSGGSRT