Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR1OP Protein
A cDNA sequence encoding the FGFR1OP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 11116 |
---|---|
Nombre | FGFR1OP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | FGFR1OP |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978658
|
enQuireBio™
QP11875-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15958658
|
enQuireBio™
QP11875-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968658
|
enQuireBio™
QP11875-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
11116 | |
Research Use Only | |
FGFR1OP | |
Human | |
His | |
FGFR1OP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
FGFR1OP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAATAA AVVAEEDTEL RDLLVQTLEN SGVLNRIKAE LRAAVFLALE EQEKVENKTP LVNESLKKFL NTKDGRLVAS LVAEFLQFFN LDFTLAVFQP ETSTLQGLEG RENLARDLGI IEAEGTVGGP LLLEVIRRCQ QKEKGPTTGE GALDLSDVHS PPKSPEGKTS AQTTPSKKAN DEANQSDTSV SLSEPKSKSS LHLLSHETKI GSFLSNRTLD GKDKAGLCPD EDDMEGDSFF DDPIPKPEKT YGLRKEPRKQ AGSLASLSDA PPLKSGLSSL AGAPSLKDSE SKRGNTVLKD LKLISDKIGS LGLGTGEDDD YVDDFNSTSH RSEKSEISIG EEIEEDLSVE IDDINTSDKL DDLTQDLTVS QLSDVADYLE DVA | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |