missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR1 Protein
A cDNA sequence encoding the FGFR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2260 |
---|---|
Nombre | FGFR1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | FGFR1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15948658
|
enQuireBio™
QP11874-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928658
|
enQuireBio™
QP11874-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938658
|
enQuireBio™
QP11874-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
2260 | |
Research Use Only | |
FGFR1 | |
Human | |
His | |
The FGFR solution (0.5 mg/1ml) contains phosphate buffered Saline (pH 7.4), and 10% glycerol. |
FGFR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
RPSPTLPEQA QPWGAPVEVE SFLVHPGDLL QLRCRLRDDV QSINWLRDGV QLAESNRTRI TGEEVEVQDS VPADSGLYAC VTSSPSGSDT TYFSVNVSDA LPSSEDDDDD DDSSSEEKET DNTKPNRMPV APYWTSPEKM EKKLHAVPAA KTVKFKCPSS GTPNPTLRWL KNGKEFKPDH RIGGYKVRYA TWSIIMDSVV PSDKGNYTCI VENEYGSINH TYQLDVVERS PHRPILQAGL PANKTVALGS NVEFMCKVYS DPQPHIQWLK HIEVNGSKIG PDNLPYVQIL KTAGVNTTDK EMEVLHLRNV SFEDAGEYTC LAGNSIGLSH HSAWLTVLEA LEERPAVMTS PLYLELEHHH HHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |